Wichtige Dokumente
1443908
USP
Milrinon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3,4′-bipyridin)-5-carbonitril
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
milrinone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H9N3O/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8/h2-6H,1H3,(H,15,16)
InChIKey
PZRHRDRVRGEVNW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PDE3A(5139)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Milrinone Lactate Injection
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)