Wichtige Dokumente
1430917
USP
Methyl-12-hydroxystearat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
12-Hydroxystearinsäure-methylester, Methyl-12-hydroxyoctadecanoat
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methyl 12-hydroxystearate
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3
InChIKey
RVWOWEQKPMPWMQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)