1424511
USP
Beta-Methylcholine Chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Hydroxypropyl(trimethyl)azanium chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C6H16NO.ClH/c1-6(8)5-7(2,3)4;/h6,8H,5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
RUUHDEGJEGHQKL-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable