1388005
USP
Meprednison
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(16β)-17,21-Dihydroxy-16-methylpregna-1,4-dien-3,11,20-trion
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
meprednisone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-20(13,2)19(15)17(25)10-21(16,3)22(12,27)18(26)11-23/h6-7,9,12,15-16,19,23,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
InChIKey
PIDANAQULIKBQS-RNUIGHNZSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)