Merck
1372050
USP
Lysophosphatidylcholin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
L-α-Lysophosphatidylcholin aus Eigelb, 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholin, L-α-Lysolecithin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lysophosphatidylcholine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Lysophosphatidylcholine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Egg Phospholipids
Biochem./physiol. Wirkung
Lysophosphatidylcholin ist ein wichtiger Bestandteil von oxidierten Lipoproteinen mit niedriger Dichte und wird mit verschiedenen Entzündungsreaktionen in Verbindung gebracht, darunter Atherosklerose. Es wird verwendet, um Rückenmarksneuronen zu demyelinisieren und die Prozesse zu untersuchen, die einer Remyelinisierung zugrunde liegen. Es aktiviert Proteinkinase C, p38 MAP-Kinase, p42 MAP-Kinase und den Signalweg der c-Jun-N-terminalen Kinasen (JNK) und stimuliert die Transkription von c-Jun. Lysophosphatidylcholin wird während einer kardialen Ischämie akkumuliert und kann durch Entkopplung der Gap Junction-Kommunikation Arrythmien induzieren sowie die ischämische Schädigung durch Steigerung der Na+ Aufnahme in Kardiomyozyten verstärken. Außerdem aktiviert es die TREK1-, TREK2- und TRAAK K+ Kanäle.
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Egg Phospholipids
United States Pharmacopeia, 33(4), 5755-5755 (2018)