1356869
USP
Lamivudin-Auflösungsmischung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lamivudine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Haftungsausschluss
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)