Fortfahren mit
1265739
USP
1-Ethoxy-2-methylpropan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
3 x 0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 511.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
CHF 511.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
1-ethoxy-2-methylpropane
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und herausgegeben. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Application
Der USP-Referenzstandard 1-Ethoxy-2-methylpropan ist zur Verwendung in Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen, wie in den USP-Handbüchern spezifiziert.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
14.0 °F
flash_point_c
-10 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)