Wichtige Dokumente
1327319
USP
4-Hydroxyisoleucin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Hydroxy-L-isoleucin, (2S,3R)-2-Amino-4-hydroxy-3-methyl-pentansäure
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
leucine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(O)[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO3/c1-3(4(2)8)5(7)6(9)10/h3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,9,10)/t3-,4?,5-/m0/s1
InChIKey
OSCCDBFHNMXNME-DSDZBIDZSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
296.6 °F
Flammpunkt (°C)
147 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)