Wichtige Dokumente
1310008
USP
Homatropin -hydrobromid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
DL-Homatropin -hydrobromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
homatropine
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
214-217 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br.CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H21NO3.BrH/c1-17-12-7-8-13(17)10-14(9-12)20-16(19)15(18)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12-15,18H,7-10H2,1H3;1H
InChIKey
DWSGTFTVBLXELC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Homatropine Hydrobromide Ophthalmic Solution
- Homatropine Methylbromide
- Belladonna Extract
- Belladonna Leaf
- Belladonna Tincture
- Belladonna Extract Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)