1270548
USP
Fetales Kälberserum
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
FBS, FCS, Seren, Serum
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
- Endotoxin- und Hämoglobin-getestet
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)