Wichtige Dokumente
1266868
USP
Palmitinsäure-ethylester
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Ethyl-hexadecanoat, Ethylpalmitat
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ethyl palmitate
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.440 (lit.)
bp
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-26 °C (lit.)
Dichte
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
InChIKey
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)