1265592
USP
Ethylenglycol- und Vinylalkohol-Pfropfcopolymer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Polyethylenglykol-graft-Polyvinylalkohol
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
copolymers
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Also, for use with USP monograph such as
Ethylene Glycol and Vinyl Alcohol Graft Copolymer
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)