Wichtige Dokumente
1265526
USP
2-Ethylhexan-1-ol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Ethyl-1-hexanol, Isooctylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
4.49 (vs air)
Dampfdruck
0.2 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
2-ethylhexan-1-ol
Selbstzündungstemp.
550 °F
Expl.-Gr.
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
183-186 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−76 °C (lit.)
Dichte
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)