1260023
USP
Ethinylestradiol-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
19-Nor-17α-pregna-1,3,5(10),9(11)-tetraen-20-yn-3,17-diol, 9,11-Dehydroethinylestradiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ethinyl estradiol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C20H22O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7-8,12,17-18,21-22H,4,6,9-11H2,2H3/t17-,18+,19+,20+/m1/s1
InChIKey
DUZHXWCAIBMQPI-FYQPLNBISA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite des herausgebenden Arzneibuchs.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable