Wichtige Dokumente
1234001
USP
Edrophoniumchlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N-Ethyl-3-hydroxy-N,N-dimethylaniliniumchlorid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
edrophonium
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Cl-].CC[N+](C)(C)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-4-11(2,3)9-6-5-7-10(12)8-9;/h5-8H,4H2,1-3H3;1H
InChIKey
BXKDSDJJOVIHMX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Edrophonium Chloride Injection
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)