Wichtige Dokumente
1225281
USP
Dorzolamid -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dorzolamide
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m0./s1
InChIKey
OSRUSFPMRGDLAG-QMGYSKNISA-N
Angaben zum Gen
human ... CA2(760)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Dorzolamide Hydrochloride and Timolol Maleate Ophthalmic Solution
- Dorzolamide Hydrochloride Ophthalmic Solution
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Zielorgane
Central nervous system,Gastrointestinal tract,Bone,Blood,Bladder
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)