1140270
USP
Clomipramin-verwandte Verbindung D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3-(3,7-Dichlor-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethyl-propan-1-amin -hydrochlorid
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clomipramine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Clomipramine Hydrochloride
- Clomipramine Hydrochloride Capsules
- Clomipramine Compounded Oral Suspension, Veterinary
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)