1130505
USP
Chlorzoxazon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Chlor-2(3H)-benzoxazolon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chlorzoxazone
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
191-192 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Clc1ccc2OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
TZFWDZFKRBELIQ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... KCNN4(3783)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Chlorzoxazone Tablets
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable