Merck
1105508
USP
Chitosan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Deacetyliertes Chitin, Poly(D-glucosamin)
Größe auswählen
500 MG
CHF 425.00
CHF 425.00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 425.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 425.00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chitosan
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4N)O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5N)O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6N)O)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7N)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8N)O)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H](
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
InChIKey
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Gelbildend mit multivalenten Anionen. Ergibt eine klare Lösung, die zu einem starken, klaren Film trocknet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Biokompatibles, antibakterielles und umweltfreundliches Polyelektrolyt für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Wasseraufbereitung, Chromatographie, Additive für Kosmetikprodukte, Textilbehandlung für antimikrobielle Aktivität, neuartige Fasern für Textilien, Fotopapier, biologisch abbaubare Filme, biomedizinische Produkte und Mikrokapselimplantate für die kontrollierte Freisetzung von Arzneimitteln.
Hinweis zur Analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)