Merck
C7170
Sigma-Aldrich
Chitin aus Garnelenschalen
practical grade, powder
Synonym(e):
Poly-(1→4)-β-N-acetyl-D-glucosamin
Größe auswählen
100 G
CHF 141.00
1 KG
CHF 909.00
CHF 141.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 141.00
1 KG
CHF 909.00
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 141.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
shrimp (Pandalus borealis)
Qualitätsniveau
Qualität
practical grade
Form
powder
Farbe
white to beige
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(=O)N[C@@H]1[C@H](O)O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4?,5?,6?,7?,8-/m1/s1
InChIKey
OVRNDRQMDRJTHS-WTZNIHQSSA-N
Anwendung
Chitin aus Garnelenschalen eignet sich für die Analyse von Chitinase. Es handelt sich um ein Polysaccharid, das aus N-Acetyl-D-glucosamin besteht und auch für die Herstellung von Glucosamin und Chitosan verwendet werden kann.
Chitin aus Garnelenschalen, ein langkettiger Polymer aus β-1,4-verknüpften N-Acetylglucosamin-Resten, kann zur Untersuchung seiner physikochemischen Eigenschaften und seiner Rolle bei der Bildung der Exoskelette von Gliederfüßern genutzt werden. Es kann verwendet werden, um Chitinase(n) und Chitin-Deacetylase(n) zu identifizieren und zu charakterisieren, und dient bei der Untersuchung von Chitinstrukturen anderer Spezies als Kontrolle. Auch die Rolle von Chitin bei der Entstehung von Asthma und Allergien wird erforscht. Chitin kann als Viskositäts-/Verdickungsmittel oder Bindemittel verwendet werden.
Qualität
Muss vor der Verwendung als Chitinase-Substrat aufgereinigt werden.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kati Seitz et al.
International journal of molecular sciences, 21(15) (2020-08-01)
Mitogen-activated protein kinases (MAPKs) are key regulators of numerous biological processes in plants. To better understand the mechanisms by which these kinases function, high resolution measurement of MAPK activation kinetics in different biological contexts would be beneficial. One method to
Xinxin He et al.
Marine drugs, 18(3) (2020-03-04)
Chitinase, as one of the most important extracellular enzymes in the marine environment, has great ecological and applied values. In this study, two chitinases (Chi1557 and Chi4668) with 97.33% amino acid sequences identity were individually found in Vibrio rotiferianus and
Sara A Burt et al.
PloS one, 9(4), e93414-e93414 (2014-04-03)
The formation of biofilm by bacteria confers resistance to biocides and presents problems in medical and veterinary clinical settings. Here we report the effect of carvacrol, one of the major antimicrobial components of oregano oil, on the formation of biofilms
Shikha Singh et al.
Polymers, 12(3) (2020-03-28)
The crystalline phase of poly(lactic acid) (PLA) has crucial effects on its own properties and nanocomposites. In this study, the isothermal crystallization of PLA, triethyl citrate-plasticized PLA (PLA-TEC), and its nanocomposite with chitin nanocrystals (PLA-TEC-ChNC) at different temperatures and times
Qiang Yan et al.
Applied microbiology and biotechnology, 101(20), 7567-7578 (2017-09-09)
Microbial utilization of chitin, a potential renewable biomass feedstock, is being pursued as a means of developing novel consolidated bioprocessing for the production of chemicals. Serratia marcescens is a gram-negative bacterium that is known for its chitinolytic capability and as
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the molecular weight of chitin from shrimp shell? And the viscosity of the Chitin solution?
    1 answer
    1. Unfortunately, the molecular weight and viscosity are not determined for this product.
      Helpful?
  4. Can you please tell me the size of the product Chitin from shrimp shells ( C7170). Can I use the Chitin for flow cytometry experiment? or do you have a smaller size of Chitin?
    1 answer
    1. Unfortunately, the particle size of this product, as well as the alternative C9752, has not been determined. These items are not tested for a specific application, including flow cytometry. Currently, the C7170 and C9752 are the only chitin products available.