1070006
USP
Betazol -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3-(2-Aminoethyl)-pyrazol -dihydrochlorid
About This Item
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-3-1-5-2-4-7-8-5;;/h2,4H,1,3,6H2,(H,7,8);2*1H
InChIKey
BUXCUOWXTOKEMQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)