1054000
USP
4-Amino-benzoesäure-ethylester
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Benzocain, Ethyl-4-amino-benzoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
benzocaine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
InChIKey
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Benzocaine Lozenges
- Benzocaine Gel
- Benzocaine Cream
- Benzocaine Ointment
- Benzocaine Topical Aerosol®
- Benzocaine Otic Solution
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable