Wichtige Dokumente
1037011
USP
Anisol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Methoxybenzol, Methylphenylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 42.2 °C)
Selbstzündungstemp.
887 °F
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.516 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−37 °C (lit.)
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)