1034363
USP
Amrinon-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,6-Dihydro-6-oxo-(3,4′-bipyridin)-5-carbonitril, Inamrinone Related Compound C
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
amrinone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
n1c(c(cc(c1)c2ccncc2)C#N)O
InChI
1S/C11H7N3O/c12-6-9-5-10(7-14-11(9)15)8-1-3-13-4-2-8/h1-5,7H,(H,14,15)
InChIKey
SEQOYYYZFNJQSV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)