1031445
USP
Amoxapin-verwandte Verbindung D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Chlordibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-on, 2-Chlordibenzo[b,f][1,4]oxazepin-11-on
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
amoxapine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Clc1cc2c(cc1)Oc3c(cccc3)C(=O)N2
InChI
1S/C13H8ClNO2/c14-8-5-6-12-10(7-8)15-13(16)9-3-1-2-4-11(9)17-12/h1-7H,(H,15,16)
InChIKey
CQTGCCLTIDNYHT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)