PHR2837
Amoxapin-verwandte Verbindung D
Synonym(e):
2-Chlordibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-on, 2-Chlordibenzo[b,f][1,4]oxazepin-11-on
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1031445
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
amoxapine
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1cc2c(cc1)Oc3c(cccc3)C(=O)N2
InChI
1S/C13H8ClNO2/c14-8-5-6-12-10(7-8)15-13(16)9-3-1-2-4-11(9)17-12/h1-7H,(H,15,16)
InChIKey
CQTGCCLTIDNYHT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)