Merck
Z777307
Supelco
Zenix®-C SEC-80 (3 μm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol bonding phase
Größe auswählen
1 EACH
CHF 1’490.00
CHF 1’490.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
CHF 1’490.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
CHF 1’490.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Produktbezeichnung
Zenix®-C SEC-80 HPLC Column, 3 μm particle size, pore size 80 Å, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L59
Produktlinie
Zenix®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Sepax 233080-4630
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol bonding phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
80 Å pore size
pH Betriebsbereich
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Rechtliche Hinweise
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)