Z777217
Proteomix® SAX-NP3 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Proteomix® SAX-NP3 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 3 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L50
Produktlinie
Proteomix®
Hersteller/Markenname
Sepax 403NP3-2105
Verpackung
1 ea of
Parameter
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 2.1 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
Aktive Matrixgruppe
ammonium ion, quaternary phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
non-porous
pH Betriebsbereich
2.0-12.0
Trenntechnik
anion exchange
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Proteomix User Manual
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)