Z777064
SRT® SEC-1000 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, PEEK
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
SRT® SEC-1000 Gel Filtration Guard Column, 5 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
Materialien
PEEK
Agentur
suitable for USP L59
Produktlinie
SRT®
Mol-Gew.
50,000-7,500,000
Hersteller/Markenname
Sepax 215950P-4605
Verpackung
1 ea of
Parameter
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 4.6 mm
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
spherical silica
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
hydrophilic polymer phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
1000 Å
operating pH range
2.0-8.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
SRT User Manual
Rechtliche Hinweise
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)