Merck
Z227293
PEEK-Röhrchen
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.020 in., orange, max. pressure 6000 psi
Synonym(e):
PEEK Tubing
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Parameter
6000 psi max. pressure
L × AD × ID
10 ft × 1/16 in. × 0.020 in.
Farbe
orange
Allgemeine Beschreibung
Polyetheretherketon (PEEK)-Rohre sind mittlerweile ein beliebter Ersatz für Edelstahlrohre an verschiedenen Stellen im HPLC-System. Diese sind besonders dann nützlich, wenn ein Kontakt zwischen der Probe und Metallkomponenten zu vermeiden ist, beispielsweise beim Arbeiten mit Metallkomplexbildnern oder bestimmten biochemischen Verbindungen. Darüber hinaus bieten PEEK-Rohre folgende Vorteile: sie sind flexibel, leicht zu schneiden, weisen eine hervorragende mechanische Stabilität und chemische Kompatibilität auf und können bei bis zu 100 °C verwendet werden. Tetrahydrofuran (THF), Dimethylsulfoxid (DMSO), Methylenchlorid und konzentrierte Salpeter- uns Schwefelsäure sollten nicht mit PEEK-Rohren verwendet werden. Unsere 1/16-Zoll-PEEK-Rohre sind zur leichten Identifizierung des Innendurchmessers farbkodiert. Länge: 10 ft./3 m.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)