Merck
Z227285
Supelco® PEEK-Verschraubung
Two-piece with ferrule, fingertight/wrenchtight
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Verpackung
pkg of 5 ea
Allgemeine Beschreibung
Supelco PEEK-Fittings - Biokompatible PEEK-Fittings für alle Verbindungen von 1/16 in. Tubing.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zweiteilige Fingertight/Wrenchtight Fittings: Für einen Druck bis zu 6000psi (420bar), wenn von Hand angezogen oder bis zu 10.000psi (700bar), wenn mit einem Schlüssel festgezogen. Doppelkonus-Ferrules enthalten.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)