Z226106
Spherisorb® Phenyl HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
Spherisorb®
Kennzeichnungsgrad
2.5% Carbon loading
Parameter
20-45 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
220 m2/g
Matrix
phenyl
Aktive Matrixgruppe
phenyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
80 Å
Trenntechnik
normal phase
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)