Y0002388
Dabigatran impurity A CRS
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(Ethyl 3-(2-{[(4-{[(hexyloxy)carbonyl]carbamoyl}phenyl)amino]methyl}-1-methyl-N-(pyridin-2-yl)-1H-benzimidazole-5-carboxamido)propanoate)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)