Merck
1367005
USP
Lincomycin-Hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Lincomycin -hydrochlorid Monohydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H34N2O6S · HCl · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.01
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
lincomycin
manufacturer/tradename
USP
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34N2O6S.ClH.H2O/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H;1H2/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;;/m1../s1
InChI key
LFZGYTBWUHCAKF-DCNJEFSFSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Dieses Produkt wird wie geliefert und im herausgebenden Arzneibuch festgelegt bereitgestellt. Sämtliche dieses Produkt unterstützenden Informationen, einschließlich dem Sicherheitsdatenblatt (SDB) und jedweden Informationsbroschüren, wurden im Auftrag der herausgebenden Pharmakopöe entwickelt und herausgegeben.Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website der herausgebenden Pharmakopöe.
Application
Der USP-Referenzstandard Lincomycin-Hydrochlorid ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen, wie in den USP-Kompendien festgelegt.
Analysis Note
Diese Produkte sind lediglich für die Verwendung bei Tests und Assays bestimmt. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere konzipiert und dürfen nicht bei der Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jedweder Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lincomycin-Hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)