Y0002373
Mirabegron impurity B
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(αR)-α-[[[2-(4-Aminophenyl)ethyl]amino]methyl]benzenemethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mirabegron
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
N(C[C@H](O)c2ccccc2)CCc1ccc(cc1)N
InChI
1S/C16H20N2O/c17-15-8-6-13(7-9-15)10-11-18-12-16(19)14-4-2-1-3-5-14/h1-9,16,18-19H,10-12,17H2/t16-/m0/s1
InChIKey
TUAHDMSPHZSMQN-INIZCTEOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)