Y0002256
Fludarabin für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Fludarabinphosphat, 2-Fluor-9-(5-O-phosphono-β-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-amin
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
fludarabine
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1nc2[n](cnc2c(n1)[N+H3])C3OC(C(C3O)O)CO[P](=O)([O-])O
InChI
1S/C10H13FN5O7P/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(18)5(17)3(23-9)1-22-24(19,20)21/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H2,12,14,15)(H2,19,20,21)
InChIKey
GIUYCYHIANZCFB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)