Wichtige Dokumente
Y0002249
Fluticasonpropionat für die Systemeignung
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Fluticasonpropionat, (6α,11β,16α,17α)-6,9-Difluor-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)-androsta-1,4-dien-17-thiocarbonsäure-S-(fluormethyl)-ester
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
fluticasone
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF
InChI
1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
InChIKey
WMWTYOKRWGGJOA-CENSZEJFSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Endocrine system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)