Y0002165
Donepezil for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Donepezil
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
donepezil
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N2(CCC(CC2)CC3Cc4c(cc(c(c4)OC)OC)C3=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C24H29NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3
InChIKey
ADEBPBSSDYVVLD-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)