Wichtige Dokumente
Y0002072
Dexamfetamine sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
D-Amphetamin -sulfat (Salz)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dexamfetamine
Hersteller/Markenname
EDQM
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.CC(N)Cc1ccccc1.CC(N)Cc2ccccc2
InChI
1S/2C9H13N.H2O4S/c2*1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;1-5(2,3)4/h2*2-6,8H,7,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-;/m00./s1
InChIKey
PYHRZPFZZDCOPH-QXGOIDDHSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC18A2(6571)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Brain, Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)