Y0002037
Chlorbutanol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chlorobutanol
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(Cl)(Cl)C(O)(C)C
InChI
1S/C4H7Cl3O/c1-3(2,8)4(5,6)7/h8H,1-2H3
InChIKey
OSASVXMJTNOKOY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)