Wichtige Dokumente
Y0001941
Raltegravir für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Raltegravir-Kalium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
raltegravir
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1C(C([O-])=C(C(NCC2=CC=C(C=C2)F)=O)N=C1C(C)(NC(C3=NN=C(O3)C)=O)C)=O.[K+]
InChI
1S/C20H21FN6O5.K/c1-10-25-26-17(32-10)16(30)24-20(2,3)19-23-13(14(28)18(31)27(19)4)15(29)22-9-11-5-7-12(21)8-6-11;/h5-8,28H,9H2,1-4H3,(H,22,29)(H,24,30);/q;+1/p-1
InChIKey
IFUKBHBISRAZTF-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)