Y0001806
Pregabalin Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(4S)-4-(2-Methylpropyl)-pyrrolidin-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
pregabalin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N1C[C@H](CC1=O)CC(C)C
InChI
1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1
InChIKey
GUGXRXLTTHFKHC-ZETCQYMHSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)