Merck
23703-U
Supelco
Fläschchen, Schraubgewinde, Klarglas (nur Fläschchen)
volume 60 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 144 ea
Synonym(e):
Clear glass screw top vials
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear glass vial
Agentur
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 25101
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 144 ea
AD × H
27.5 mm × 140 mm
Volumen
60 mL
Fitting
thread for 24-400
Anwendung(en)
PFAS testing
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)