Merck
SAAR6375040
Harnstoff
univAR
Synonym(e):
Carbamid, Carbonyldiamid
About This Item
Lineare Formel:
NH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
Beilstein:
635724
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
univAR
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR6375040EM)
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Dichte
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Wird für die Denaturierung von Proteinen und als mildes Mittel zur Solubilisierung unlöslicher oder denaturierter Proteine?? verwendet. Nützlich für die Renaturierung von Proteinen aus Proben, die bereits mit 6 M Guanidinchlorid vergällt sind, wie z.B. Einschlüssen. Kann mit Guanidin-hydrochlorid und Dithiothreitrol (DTT) für die Rückfaltung von denaturierten Proteinen in ihre native oder aktive Form eingesetzt werden.
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)