Merck
SAAR4124000
Magnesium sulfate heptahydrate
univAR
Synonym(e):
Magnesium sulfate heptahydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
MgO4S · 7H2O
Molekulargewicht:
246.47
UNSPSC-Code:
12352302
Produktlinie
univAR
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4124000EM)
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)