Merck
SAAR190777
Buffer solution
pH 10.00±0.05 (20 °C±0.1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Verpackung
poly bottle of 1 × 1 L (SAAR190777KN)
pH-Wert
10.00±0.05 (20 °C±0.1)
Anwendung
For laboratory use only
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)