SAAR1461090
Buffer solution
pH 9.00±0.02 (20 °C±0.1)
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1461090KF)
pH-Wert
9.00±0.02 (20 °C±0.1)
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
For laboratory use only
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)