BR704016
BRAND® bottle for dispensers
capacity 500 mL, without coating
Synonym(e):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Bottles, Dispensette®
Größe auswählen
CHF 8.70
Größe auswählen
About This Item
CHF 8.70
Empfohlene Produkte
Materialien
amber bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
soda-lime glass bottle (with Ethyl-Acrylate coat)
square bottle
Verbindung
Joints threaded neck (GL32)
Leistungsmerkmale
with cap
with PP screw cap GL32
without coating
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 704016
Kapazität
500 mL
Durchm. × H
80 mm × 195 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)