Merck
SAAR1122220
Ammoniumacetat
crystals, univAR
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2NH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.08
Beilstein:
4186741
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent grade
Produktlinie
univAR
Form
crystals
solid
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1122220EM)
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChIKey
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)