Wichtige Dokumente
PHR9060
D-(−)-α-Phenylglycin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
(2R)-2-Amino-2-phenylessigsäure, Ampicillin Sodium Impurity L (PhEur), Cefaclor Impurity A (PhEur), Cefalexin Monohydrate Impurity A (PhEur), (R)-α-Aminophenylessigsäure
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Beschreibung
API family: ampicillin
API-Familie
cefalexin, ampicillin, cefaclor
Produktlinie
TraceCERT®
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (dec.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChIKey
ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Anwendung
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)